Merck
903922
Sigma-Aldrich
Taurolithocholic-2,2,4,4-d4 acid 3-sulfate disodium salt
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Größe auswählen
1 MG
€ 392,00
€ 392,00
Voraussichtliches Versanddatum14. April 2025
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
€ 392,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C26D4H39NO8S2Na2
Molekulargewicht:
611.76
UNSPSC-Code:
12352106
NACRES:
NA.24
€ 392,00
Voraussichtliches Versanddatum14. April 2025
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
≥98 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (CP)
Form
powder
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
Massenverschiebung
M+4
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C(NCCS(=O)(O[Na])=O)CC[C@H]([C@@H](CC1)[C@](CC2)(C)C1C(CC3)C2[C@]4(C)[C@@]3([H])C([2H])([2H])[C@H](OS(=O)(O[Na])=O)C([2H])([2H])C4)C
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)