935905
Fluorethylencarbonat
Technipur®, 99% (GC)
Synonym(e):
4-Fluor-1,3-dioxolan-2-one, FEC
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99% (GC)
Form
solid
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
bp
212 °C
mp (Schmelzpunkt)
18-23 °C
Dichte
1.485 g/cm3
Anwendung(en)
battery manufacturing
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
FC1COC(=O)O1
InChI
1S/C3H3FO3/c4-2-1-6-3(5)7-2/h2H,1H2
InChIKey
SBLRHMKNNHXPHG-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable