Wichtige Dokumente
935611
4-Vinyl-1,3-dioxolan-2-on
≥99.9%, anhydrous, battery grade
Synonym(e):
VEC, Vinylethylencarbonat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
battery grade
Qualitätsniveau
Beschreibung
Application: Battery manufacturing
Assay
≥99.9%
Form
liquid
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Verunreinigungen
≤100 ppm H2O
Brechungsindex
n20/D 1.45 (lit.)
bp
237 °C/733 mmHg (lit.)
Dichte
1.188 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
battery manufacturing
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C=CC1COC(=O)O1
InChI
1S/C5H6O3/c1-2-4-3-7-5(6)8-4/h2,4H,1,3H2
InChIKey
BJWMSGRKJIOCNR-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
206.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
96.9 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)