Wichtige Dokumente
901609
Diisopropylcarbodiimide solution
1 M in dichloromethane
Synonym(e):
Diisopropylmethanediimine
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reaction type: Coupling Reactions
Konzentration
1 M in dichloromethane
Brechungsindex
n/D 1.4251
Dichte
1.2231
Anwendung(en)
peptide synthesis
InChI
1S/C7H14N2/c1-6(2)8-5-9-7(3)4/h6-7H,1-4H3
InChIKey
BDNKZNFMNDZQMI-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
91.4 °F
Flammpunkt (°C)
33 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)