Merck
901252
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethylaniline hydrochloride
≥98%
Synonym(e):
2,6-Dimethylbenzenamine hydrochloride
Größe auswählen
1 G
€ 40,50
5 G
€ 110,00
€ 40,50
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 40,50
5 G
€ 110,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H12ClN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
157.64
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.22
€ 40,50
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥98%
Form
powder or crystals
mp (Schmelzpunkt)
275 °C
SMILES String
[Cl-].[N+H3]c1c(cccc1C)C
InChI
1S/C8H11N.ClH/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9;/h3-5H,9H2,1-2H3;1H
InChIKey
QNWMFJDRMZWZNN-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
2,6-Dimethylaniline hydrochloride may be used in the preparation of 2,6-dimethylphenyl isocyanate via phosgenation. This product was previously listed as CDS000447.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Urea dissociation. Measure of steric hindrance in secondary amines.
Stowell JC and Padegimas SJ.
The Journal of Organic Chemistry, 39 (16), 2448-2449 (1974)