Fortfahren mit
46970
Fluoreszein Natriumsalz
p.a.
Synonym(e):
Acid Yellow 73, D&C; Gelb Nr. 8, NaFl, NaFluo, Natriumfluorescein, Uranin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 87,00
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 308,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H10Na2O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
376.27
EC Number:
208-253-0
UNSPSC Code:
12171501
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3833041
Colour Index Number:
45350
€ 87,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
p.a.
Quality Segment
form
powder
fluorescence
λex 460 nm; λem 515 nm(lit.)
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]c1ccc2c(Oc3cc([O-])ccc3C24OC(=O)c5ccccc45)c1
InChI
1S/C20H12O5.2Na/c21-11-5-7-15-17(9-11)24-18-10-12(22)6-8-16(18)20(15)14-4-2-1-3-13(14)19(23)25-20;;/h1-10,21-22H;;/q;2*+1/p-2
InChI key
RGPLGPBQJOQFJS-UHFFFAOYSA-L
General description
Fluoreszeinnatriumsalz (FSS) ist ein Xanthenfarbstoff, der eine polykristalline Struktur mit einem monoklinen System aufweist. Fluoreszein ist eine synthetische organische Verbindung, die als dunkeloranges/rotes Pulver erhältlich und sowohl in Wasser als auch Alkohol löslich ist.
Application
Fluorescein-Natriumsalz (FSS) wird bei der Durchführung von In-vivo-Studien der Haut eingesetzt.[1]
Xanthenfluorophore wie Fluorescein-Natriumsalz (FSS) sind vielseitige Verbindungen, die in verschiedenen Bereichen der Chemie und Biowissenschaften zum Einsatz kommen.[2]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
4696030181F6377
grade
p.a.
grade
-
grade
-
grade
-
fluorescence
λex 460 nm; λem 515 nm(lit.)
fluorescence
λex 460 nm; λem 515 nm(lit.), λex 490 nm; λem 514 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
fluorescence
λex 460 nm; λem 515 nm(lit.)
fluorescence
λex 460 nm; λem 515 nm(lit.)
form
powder
form
powder
form
-
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fluoreszein Natriumsalz
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
423.7 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
217.6 °C - Pensky-Martens closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)