Wichtige Dokumente
901162
cis-[1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane](2-methylphenyl)nickel(II) chloride
≥95%
Synonym(e):
cis-(dppe)Ni(o-tolyl)Cl
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95%
Form
powder or solid
Eignung der Reaktion
core: nickel
reaction type: Cross Couplings
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C
SMILES String
Cl[Ni]1(C2=C(C)C=CC=C2)P(C3=CC=CC=C3)(C4=CC=CC=C4)CCP1(C5=CC=CC=C5)C6=CC=CC=C6
Anwendung
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
The Jamison group has developed a library of bench-stable phosphine-containing nickel(II) precatalysts that are converted into active catalysts in situ.
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.
Verwandter Inhalt
Jamison group focuses on new reaction development for organic synthesis, pioneering air-stable nickel precatalysts.