Fortfahren mit
901166
cis-[2,2′-Bis(diphenylphosphino)-1,1′-binaphthyl](2-methylphenyl)nickel(II) chloride
powder or solid
Synonym(e):
cis-((S)-BINAP)Ni(o-tolyl)Cl
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 146,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C51H39ClNiP2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
807.95
MDL number:
UNSPSC Code:
12161600
NACRES:
NA.22
€ 146,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
cis-[2,2′-Bis(diphenylphosphino)-1,1′-binaphthyl](2-methylphenyl)nickel(II) chloride,
form
powder or solid
Quality Segment
reaction suitability
core: nickel, reaction type: Cross Couplings, reagent type: catalyst
mp
>300 °C
SMILES string
Cl[Ni]1(P(C2=C([H])C([H])=C([H])C([H])=C2[H])(C3=C([H])C([H])=C([H])C([H])=C3[H])C(C([H])=C4[H])=[C@@]([C@@]5=C(P1(C6=C([H])C([H])=C([H])C([H])=C6[H])C7=C([H])C([H])=C([H])C([H])=C7[H])C([H])=C([H])C8=C5C([H])=C([H])C([H])=C8[H])C9=C4C([H])=C([H])C([H])=C
Application
The following Ni-complex is an air-stable precatalyst for various Ni-catalyzed reactions which normally require Ni(cod)2, however, this precatalyst will not require any glovebox or schlenk techniques that must be followed with Ni(cod)2. Rates are enhanced and selectivity is maintained when compared to the same reaction with Ni(cod)2.
Legal Information
Patent application PCT/US2014/064565. Sold under license from the Massachusetts Institute of Technology.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
794279
description
-
description
-
reaction suitability
core: nickel, reagent type: catalyst, reaction type: Cross Couplings
reaction suitability
core: nickel, reagent type: catalyst
form
powder or solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
>300 °C
mp
195-200 °C
Lagerklasse
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)