Merck
900729
Sigma-Aldrich
α,α,α-Trifluormethylbenzoesäure-(carboxy-13C)
99 atom % 13C
Synonym(e):
α,α,α-Trifluor-p-toluyl-carboxy-13C-säure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13CC7H5F3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
191.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
220 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
O[13C](=O)c1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H5F3O2/c9-8(10,11)6-3-1-5(2-4-6)7(12)13/h1-4H,(H,12,13)/i7+1
InChIKey
SWKPKONEIZGROQ-CDYZYAPPSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)