Merck
455318
Sigma-Aldrich
3-Fluor-4-(trifluormethyl)benzoesäure
98%
Größe auswählen
1 G
€ 73,60
€ 73,60
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 73,60
About This Item
Lineare Formel:
FC6H3(CF3)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
208.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 73,60
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
174-179 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
fluoro
SMILES String
OC(=O)c1ccc(c(F)c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H4F4O2/c9-6-3-4(7(13)14)1-2-5(6)8(10,11)12/h1-3H,(H,13,14)
InChIKey
HRIHSNPFVGMAKX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Zhi-Lei Wu et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 43(44), 16838-16845 (2014-10-09)
Two novel tetra- and deca-nuclear dysprosium compounds, namely, [Dy4(μ3-OH)2(L)10(bipy)2(H2O)2]n (1) and {[Dy10(μ3-OH)8(L)22(bipy)2(H2O)2]·5H2O}n (2) (L = 3-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid; bipy = 2,2'-bipyridine), have been successfully obtained by hydrothermal reaction at different pH values. The solid state structures of 1 and 2 were