Wichtige Dokumente
339563
2,3,4,5-Tetrafluorbenzoylchlorid
98%
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.4787 (lit.)
Dichte
1.58 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
acyl chloride
fluoro
SMILES String
Fc1cc(C(Cl)=O)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C7HClF4O/c8-7(13)2-1-3(9)5(11)6(12)4(2)10/h1H
InChIKey
XWCKIXLTBNGIHV-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
192.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
89 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?