900674
Triaminetetraacetate, sodium salt-functionalized silica gel
≥99%, molecular loading ≥0.41 mmol/g
Synonym(e):
Si-TAAcONa, SiliaMetS® TAAcONa
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥99%
Form
powder
Haltbarkeit
2 yr (expiration date period)
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
reagent type: chelator
Porengröße
60 Å pore size
Kapazität
0.41 mmol/g loading(molecular loading)
Löslichkeit
all common solvents: soluble (aqueous and organic)
Schüttdichte
635 g/L (typical tap density)
Anwendung
Vorsicht
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable