Fortfahren mit
900673
Mixture of metal scavengers on silica gel
≥99%, molecular loading ≥0.45 mmol/g
Synonym(e):
Si-Spectrum, SiliaMets® Spectrum
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 102,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12161600
€ 102,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
shelf life
2 yr (expiration date period)
reaction suitability
reagent type: catalyst, reagent type: chelator
surface area
480-550 m2/g
pore size
60 Å pore diameter
capacity
≥0.45 mmol/g loading(molecular loading)
Application
It is a proprietary mixture of metal scavengers grafted on silica gel effective in complexing the following: Ca, Cd, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, Ir, La, Li, Mg, Ni, Os, Pd, Pt, Rh, Ru, Sc, and Zn.
Legal Information
SiliaMetS is a registered trademark of Silicycle, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
900680900674900679
description
≥99%, molecular loading ≥0.45 mmol/g
description
≥99%, molecular loading ≥0.50 mmol/g
description
≥99%, molecular loading ≥0.41 mmol/g
description
≥99%
reaction suitability
reagent type: catalyst, reagent type: chelator
reaction suitability
reagent type: chelator, reagent type: catalyst
reaction suitability
reagent type: catalyst, reagent type: chelator
reaction suitability
reagent type: chelator, reagent type: catalyst
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
capacity
≥0.45 mmol/g loading(molecular loading)
capacity
0.50 mmol/g loading(molecular loading)
capacity
0.41 mmol/g loading(molecular loading)
capacity
-
shelf life
2 yr (expiration date period)
shelf life
-
shelf life
2 yr (expiration date period)
shelf life
2 yr (expiration date period)
pore size
60 Å pore diameter
pore size
60 Å pore diameter
pore size
60 Å pore size
pore size
60 Å pore diameter
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)