Fortfahren mit
538086
3-Mercaptopropyl-funktionalisiertes Kieselgel
200-400 mesh, extent of labeling: 1.2 mmol/g loading
Synonym(e):
Mercapto-3 funktionalisiertes Silicagel
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 175,00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 521,00
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.270,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352309
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
€ 175,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
reaction suitability
reagent type: catalyst, reagent type: chelator
extent of labeling
1.2 mmol/g loading
surface area
500 m2/g
particle size
200-400 mesh
pore size
60 Å pore size
SMILES string
O=[SiH2].CCCS
InChI key
XVEMJYXZUPRUMO-UHFFFAOYSA-N
Application
3-Mercaptopropyl-functionalized silica gel (MPS) is a resin which can be used:
  • As a binding agent in diffusive gradients in thin film (DGT) technique for the determination of labile Hg, methylmercury and arsenic (AsIII) concentrations.
  • As a heterogeneous support for immobilizing titanocene catalysts for hydrosilylation of 2-phenylpyrroline.
  • As a reducing agent for sulfoxide deoxygenation.
  • As a metal scavenger for various metals such as Pd, Pt, Cu, Ag and Pb.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
569879537918630063
description
200-400 mesh, extent of labeling: 1.2 mmol/g loading
description
200-400 mesh, extent of labeling: 1.1 mmol/g loading
description
200-400 mesh, extent of labeling: 1.4 mmol/g loading
description
40-63 μm, extent of labeling: 1.5 mmol/g loading
reaction suitability
reagent type: catalyst, reagent type: chelator
reaction suitability
reagent type: chelator, reagent type: catalyst
reaction suitability
reagent type: chelator, reagent type: catalyst
reaction suitability
reagent type: Lewis acid, reagent type: catalyst, core: aluminum
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
extent of labeling
1.2 mmol/g loading
extent of labeling
1.1 mmol/g loading
extent of labeling
1.4 mmol/g loading
extent of labeling
1.5 mmol/g loading
pore size
60 Å pore size
pore size
60 Å pore size
pore size
60 Å pore size
pore size
60 Å pore size
particle size
200-400 mesh
particle size
200-400 mesh
particle size
200-400 mesh
particle size
40-63 μm
surface area
500 m2/g
surface area
500 m2/g
surface area
500 m2/g
surface area
500 m2/g
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)