Merck
660450
Sigma-Aldrich
3-Aminopropyl(3-oxobutansäure)-funktionalisierte Kieselsäure
nanoparticles, ~15 nm particle size (DLS), dispersion, 2.5 % (w/v) in DMF
Synonym(e):
Carbonsäure-funktionalisiertes Silica-Kolloid
Größe auswählen
25 ML
€ 474,00
€ 474,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 ML
€ 474,00
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.23
€ 474,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
dispersion
Konzentration
2.5 % (w/v) in DMF
Partikelgröße
~15 nm (DLS)
bp
143-153 °C
Dichte
0.927 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
Dispersion may settle. Shake well before use.
Used for the self-assembly of nano-scale monolayers.[1]
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
Zielorgane
Lungs
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
90.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
32.2 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Galow, T.H. et al.
Advanced Materials, 12, 576-576 (2000)