Fortfahren mit
569836
3-Carboxypropyl, funktionalisiertes Kieselgel
200-400 mesh
Synonym(e):
Carbonsäure auf Silicagelträger
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 772,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.22
Form:
solid
€ 772,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
description
Carbon Content: ≥4.60%, Loading (active): ≥0.92 mmol/g
form
solid
surface area
500 m2/g
particle size
200-400 mesh
pore size
60 Å pore size
SMILES string
CCCCC(O)=O.[SiH4]
InChI
1S/C5H10O2.H4Si/c1-2-3-4-5(6)7;/h2-4H2,1H3,(H,6,7);1H4
InChI key
SPZBAIUWSNBPOF-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
537950537985590274
description
200-400 mesh
description
200-400 mesh, extent of labeling: 1.0 mmol/g loading
description
200-400 mesh, extent of labeling: ≥1.18 mmol/g loading
description
40-63 μm, extent of labeling: 0.5-1.0 mmol/g loading
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
solid
form
-
form
-
form
solid
pore size
60 Å pore size
pore size
60 Å pore size
pore size
60 Å pore size
pore size
-
description
Carbon Content: ≥4.60%, Loading (active): ≥0.92 mmol/g
description
-
description
-
description
-
surface area
500 m2/g
surface area
500 m2/g
surface area
500 m2/g
surface area
-
particle size
200-400 mesh
particle size
200-400 mesh
particle size
200-400 mesh
particle size
40-63 μm
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)