Merck
477028
Sigma-Aldrich
2-Hydroxyethylmethacrylat
≥99%, contains ≤50 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Synonym(e):
2-Hydroxyethyl-methacrylat, Glykolmethacrylat, HEMA
About This Item
Lineare Formel:
CH2=C(CH3)COOCH2CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
130.14
Beilstein:
1071583
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Dampfdichte
5 (vs air)
Dampfdruck
0.01 mmHg ( 25 °C)
Assay
≥99%
Enthält
≤50 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Brechungsindex
n20/D 1.453 (lit.)
bp
67 °C/3.5 mmHg (lit.)
Dichte
1.073 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(=C)C(=O)OCCO
InChI
1S/C6H10O3/c1-5(2)6(8)9-4-3-7/h7H,1,3-4H2,2H3
InChIKey
WOBHKFSMXKNTIM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
2-Hydroxyethylmethacrylat (HEMA) ist biokompatibel. Polymeres Hydrogelgerüst kann durch die Polymerisierung von HEMA in Wasser erzeugt werden.
Anwendung
Ein polymeres Hydrogel für die Wirkstoffabgabe. Es wurde ein Patent für die Entwicklung einer artifiziellen Kornea (bzw. KPro) beantragt; diese besteht aus pHEMA (aus HEMA polymerisiert) und Poly-(Methylmethacrylat) (PMMA). HEMA kann als Makromonomer für die Synthese von 2-Hydroxyethylmethacrylat-Poly(ε-Caprolacton) (HEMA-PCL) durch eine koordinierte anionische Ringöffnungspolymerisation (ROP) verwendet werden. 
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
222.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
106 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Chiellini, F., et al.
Biomedical Polymers and Polymer Therapeutics, 63 (2001)
Synthesis of graft copolymers of poly(methacrylic acid)-g-poly(?-caprolactone) by coupling ROP and RAFT polymerizations
Kiehl J, et al.
Polymer, 53(3), 2012-2012 (2012)
Hong Ying Li et al.
Journal of materials science. Materials in medicine, 24(8), 2001-2011 (2013-05-25)
Tissue engineered scaffolds and matrices have been investigated over the past decade for their potential in spinal cord repair. They provide a 3-D substrate that can be permissive for nerve regeneration yet have other roles including neuroprotection, altering the inflammatory
Designing a gas foamed scaffold for keratoprosthesis
Zellander A, et al.
Materials Science and Engineering, C, 33(6), 3396-3403 (2013)
Duncan Chege et al.
Journal of acquired immune deficiency syndromes (1999), 65(5), 517-525 (2013-11-22)
To evaluate if systemic murine malarial infection enhances HIV susceptibility through parasite-induced mucosal immune alterations at sites of HIV sexual exposure. Malaria and HIV have a high degree of geographical overlap and interact substantially within coinfected individuals. We used a
Artikel
With dentists placing nearly 100 million dental fillings into patients′ teeth annually in the U.S. alone, polymeric composite restoratives account for a very large share of the biomaterials market.