Merck
347493
Sigma-Aldrich
(Trimethylsilyl)methacrylat
98%
About This Item
Lineare Formel:
H2C=C(CH3)CO2Si(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
158.27
Beilstein:
1924212
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Dampfdruck
<5 mmHg ( 25 °C)
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Enthält
500 ppm BHT as inhibitor
Brechungsindex
n20/D 1.415 (lit.)
bp
51-51.5 °C/20 mmHg (lit.)
Dichte
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(=C)C(=O)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C7H14O2Si/c1-6(2)7(8)9-10(3,4)5/h1H2,2-5H3
InChIKey
PGQNYIRJCLTTOJ-UHFFFAOYSA-N
Leistungsmerkmale und Vorteile
Protected methacrylate monomer which can be deprotected following polymerization.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
89.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
32 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
D S Spencer et al.
International journal of pharmaceutics, 588, 119691-119691 (2020-07-30)
Cationic polymers have garnered significant interest for their utility in intracellular drug delivery and gene therapy. However, due to their associated toxicities, novel synthesis approaches must be explored to develop materials that are biocompatible. The novel library of nanoparticles synthesized