Wichtige Dokumente
142360
4-Benzylpiperidin
99%
Synonym(e):
Phenyl-4-piperidyl-methan
Qualitätsniveau
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.537 (lit.)
bp
279 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
6-7 °C (lit.)
Dichte
0.997 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
phenyl
SMILES String
C1CC(CCN1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C12H17N/c1-2-4-11(5-3-1)10-12-6-8-13-9-7-12/h1-5,12-13H,6-10H2
InChIKey
ABGXADJDTPFFSZ-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
rat ... Htr2a(29595) , Htr2c(25187)
Anwendung
- Antiproliferatives
- GABA uptake inhibitors
- Pyridines
- Histamine H3 antagonists
- Multipotent drugs with cholinergic and neuroprotective properties for the treatment of Alzheimer′s and neuronal vascular diseases
- Antiserotoninergic, antiplatelet, hemorheologic, antiarrythmic and antioxidant molecules via nucleophilic substitution
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
233.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
112 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?