Changing the solvent from hexane to water for this product may cause agglomeration of the quantum rods, which could result in them not being able to be re-dispersed. It is advisable to maintain the quantum rods in the original solvent (hexane) to ensure the stability and functionality.
900514
CdSe/CdS core-shell type quantum rods
fluorescence λem 620 nm, 5 mg/mL in hexane
Synonym(e):
CANdot®, Elongated quantum dots, Fluorescent nanocrystals, QDs, Quantum rods
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
dispersion
Qualitätsniveau
Konzentration
5 mg/mL in hexane
Seitenverhältnis
5
Fluoreszenz
λem 620 nm
λem 620 nm±8 nm FWHM <45 nm, quantum yield >70%
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
Lagertemp.
2-8°C
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Nervous system
WGK
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
Professor Sharma and colleagues review the synthesis and applications of this novel material. This includes a discussion of the unique properties of quantum dots and their suitability for solar cell applications, along with common synthesis techniques used to develop these materials.
Professor Xiaohu Gao (University of Washington, USA) provides a overview of recent quantum dot (QD) advancements and their potential for advancing bioassay and bioimaging technologies.
Perovskite quantum dots research progresses overcoming challenges, enabling rapid development of light-emitting devices.
-
Can the quantum rods be kept in the water solution instead of the hexine?
1 answer-
Helpful?
-
-
Bonjour, Afin de sélectionner au mieux nos quantums dots, j'aurai aimé avoir plus d'informations concernant les spécifications du produit 900514. Pourriez-vous m'indiquer leurs dimensions moyenne (grande et petite) et fournir un spectre d'absorbtion ?
1 answer-
The average dimensions of this product are 46 x 6 nm (Length x Width). The maximum absorption is approximately 608 nm; however, the absorption spectrum is proprietary and cannot be provided.