Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 305,00 |
Über diesen Artikel
description
Emissive Layer
Quality Segment
form
dispersion
concentration
5 mg/mL in hexane
density
0.6665 g/mL
fluorescence
λem 530 nm, λem 530 nm±8 nm FWHM <45 nm, quantum yield >70%
functional group
(ODPA/HPA: Octadecylphosphonic acid / hexylphosphonic acid)
storage temp.
2-8°C
Application
Legal Information
Disclaimer
Do not freeze.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| functional group (ODPA/HPA: Octadecylphosphonic acid / hexylphosphonic acid) | functional group (ODPA/HPA (Octadecylphosphonic acid / hexylphosphonic acid)) | functional group (ODPA/HPA: Octadecylphosphonic acid / hexylphosphonic acid) | functional group PEG |
| fluorescence λem 530 nm, λem 530 nm±8 nm FWHM <45 nm, quantum yield >70% | fluorescence λem 620 nm, λem 620 nm±8 nm FWHM <45 nm, quantum yield >70% | fluorescence λem 560 nm, λem 560 nm±8 nm FWHM <38 nm, quantum yield >70% | fluorescence λem 520 nm, λem 520 nm±10 nm, quantum yield >50% |
| concentration 5 mg/mL in hexane | concentration 5 mg/mL in hexane | concentration 5 mg/mL in hexane | concentration 4 μM in H2O |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| form dispersion | form dispersion | form dispersion | form dispersion |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under CdSe/CdS core-shell type quantum rods
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
target_organs
Nervous system, Respiratory system
wgk
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
1306-23-6
1306-24-7 + 1306-23-6
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?