Merck
900368
Sigma-Aldrich
(±)-Epicatechin-2,3,4-13C3 gallate
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
Größe auswählen
1 MG
€ 1.150,00
€ 1.150,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
€ 1.150,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13C3C19H18O10
Molekulargewicht:
445.35
UNSPSC-Code:
12352114
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
€ 1.150,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
≥99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Assay
≥97% (CP)
Form
powder
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
OC(C=C1O)=CC2=C1[13C][13C](OC(C3=CC(O)=C(O)C(O)=C3)=O)[13C](C4=CC=C(O)C(O)=C4)O2
InChI
1S/C22H14O10/c23-11-6-14(25)12-8-19(32-22(30)10-4-16(27)20(29)17(28)5-10)21(31-18(12)7-11)9-1-2-13(24)15(26)3-9/h1-7,23-29H/i8+1,19+1,21+1
InChIKey
SFJYIQKCXZHKAJ-SFWKTOTKSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Relative stereochemistry
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)