No, this product does not blink when excited by a red light. Therefore, they may not be suitable for applications in stochastic optical reconstruction microscopy where blinking is required.
900226
CdSe/ZnS core-shell type quantum dots
carboxylic acid functionalized, fluorescence λem 645 nm, 1 mg/mL in H2O
Synonym(e):
Fluorescent nanocrystals, QDs
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
dispersion
Qualitätsniveau
Konzentration
1 mg/mL in H2O
Fluoreszenz
λem 645 nm
λem 645 nm±10 nm, quantum yield >50%
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
Vorsicht
Rechtliche Hinweise
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
Cadmium-free quantum dots for bioimaging offer design and synthesis strategies, enhancing bioimaging and sensing applications.
-
Do the CdSe/ZnS core-shell type quantum dots (product no. 900226) blink when excited with red light? Or are they useful in stochastic optical reconstruction microscopy where blinking is required?
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the exact size (in nm) of this QD?
1 answer-
The inorganic size of these QDs is approximately 8.1 nm and the hydrodynamic size is approximately 18 nm.
Helpful?
-
-
The CdSe/ZnS quantum dots (product no. 900226) are indeed capable of single-photon emission. Some literature sources mention the use of quantum dots from Sigma-Aldrich as single-photon sources.
1 answer-
It is advised that all fluorophores should exhibit single-photon emission. Additionally, our quantum dots (QDs) also demonstrate single-photon emission.