Merck
88074
Sigma-Aldrich
4,4′,4′′,4′′′-(Porphin-5,10,15,20-tetrayl)tetrakis(benzolsulfonsäure) Tetranatriumsalz Hydrat
≥98.0% (TLC)
Synonym(e):
meso-Tetraphenyl-porphin-4,4′,4″,4″′-tetrasulfonsäure Tetranatriumsalz
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C44H26N4Na4O12S4 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1022.92 (anhydrous basis)
Beilstein:
5488862
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥98.0% (TLC)
Form
crystals
Eignung der Reaktion
core: porphyrin
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
Verunreinigungen
water (report result)
SMILES String
O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc(cc1)-c2c3ccc(n3)c(-c4ccc(cc4)S([O-])(=O)=O)c5ccc([nH]5)c(-c6ccc(cc6)S([O-])(=O)=O)c7ccc(n7)c(-c8ccc(cc8)S([O-])(=O)=O)c9ccc2[nH]9
InChI
1S/C44H30N4O12S4.4Na.H2O/c49-61(50,51)29-9-1-25(2-10-29)41-33-17-19-35(45-33)42(26-3-11-30(12-4-26)62(52,53)54)37-21-23-39(47-37)44(28-7-15-32(16-8-28)64(58,59)60)40-24-22-38(48-40)43(36-20-18-34(41)46-36)27-5-13-31(14-6-27)63(55,56)57;;;;;/h1-24,45,48H,(H,49,50,51)(H,52,53,54)(H,55,56,57)(H,58,59,60);;;;;1H2/q;4*+1;/p-4/b41-33-,41-34-,42-35-,42-37-,43-36-,43-38-,44-39-,44-40-;;;;;
InChIKey
LMNVUEGSCDLLCZ-FLYAKZGESA-J
Allgemeine Beschreibung
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Hinweis zur Analyse
max. Absorption (in Methanol): 412-416 nm
Sonstige Hinweise
Metal complexes are employed in very sensitive chemiluminescence analyses
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
M. Motsenbocker et al.
Analytical Chemistry, 65, 397-397 (1993)