Fortfahren mit
A6011
Acetazolamid
synthetic, ≥99%, carbonic anhydrase inhibitor, powder
Synonym(e):
5-Acetamido-1,3,4-thiadiazol-2-sulfonamid, N-(5-Sulfamoyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)-acetamid, N-[5-(Aminosulfonyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl)-acetamid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 95,10
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 145,00
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 355,00
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 443,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H6N4O3S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
222.25
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
200-440-5
MDL number:
€ 95,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Acetazolamid, ≥99%, powder
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
pKa 
7.2
mp
258-259 °C
solubility
1 M NH4OH: 50 mg/mL, DMSO: soluble, methanol and ethanol: slightly soluble
SMILES string
CC(=O)Nc1nnc(s1)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C4H6N4O3S2/c1-2(9)6-3-7-8-4(12-3)13(5,10)11/h1H3,(H2,5,10,11)(H,6,7,9)
InChI key
BZKPWHYZMXOIDC-UHFFFAOYSA-N
Application
Acetazolamide has been used:
  • to study its protective effect on steatotic liver grafts against cold ischemia reperfusion injury{49)
  • to determine its ability to bind isolated porcine retinal pigment epithelium (RPE) melanin by cassette dosing and rapid equilibrium dialysis inserts[1]
  • to validate the in vitro gastrulation model of P19C5 stem cells for developmental toxicity screening assays
  • to study its inhibitory effect on melanogenesis through enzyme kinetic, in vitro, in vivo and in silico analyses in zebrafish and in A375 human melanoma cells
Carboanhydrasehemmer; erhöht den zerebralen Blutfluss.
Biochem/physiol Actions
Acetazolamide is a member of sulfonamide drug family. It as an ability to inhibit the activity of carbonic anhydrase.[2] It rapidly increases cerebral blood flow (CBF) and is used as an investigative tool in CBF studies. Acetazolamide acts as a therapeutic agent for epilepsy,[2] glaucoma and pseudotumor cerebri.
Hemmt die Wasserdurchlässigkeit von Membranen durch Interaktion mit Aquaporinen
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1005004A0100000SML2472
Acetazolamid European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
A0100000
Acetazolamid
description
≥99%, powder
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
≥98% (HPLC)
assay
≥99%
assay
-
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
biological source
-
Gene Information
human ... CA1(759), CA12(771), CA14(23632), CA2(760), CA3(761), CA4(762), CA5A(763), CA5B(11238), CA9(768)
mouse ... Car13(71934), Car5a(12352)
rat ... Car2(54231), Car4(29242)
Gene Information
human ... CA1(759), CA12(771), CA2(760), CA4(762)
Gene Information
human ... CA1(759), CA12(771), CA2(760), CA4(762)
Gene Information
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
form
powder
form
-
form
-
form
powder
solubility
1 M NH4OH: 50 mg/mL, methanol and ethanol: slightly soluble, DMSO: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetazolamid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)