Wichtige Dokumente
86929
Tetrabutylphosphonium-methansulfonat
≥98.0% (NT)
Synonym(e):
Methansulfonsäure Tetrabutylphosphoniumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98.0% (NT)
Form
crystals
mp (Schmelzpunkt)
59-62 °C
SMILES String
CS([O-])(=O)=O.CCCC[P+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36P.CH4O3S/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-5(2,3)4/h5-16H2,1-4H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1
InChIKey
DSQCNXSPLHDLED-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?