Fortfahren mit
83000
Kaliummethansulfonat
≥98.0% (dry substance, T)
Synonym(e):
Methansulfonsäure Kaliumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 63,90
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 123,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
CH3KO3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
134.20
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
219-202-7
Beilstein/REAXYS Number:
3914899
MDL number:
Assay:
≥98.0% (dry substance, T)
Form:
crystals
€ 63,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98.0% (dry substance, T)
form
crystals
loss
<10% loss on drying
functional group
sulfonic acid
SMILES string
[K+].CS([O-])(=O)=O
InChI
1S/CH4O3S.K/c1-5(2,3)4;/h1H3,(H,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI key
XWIJIXWOZCRYEL-UHFFFAOYSA-M
General description
1,3,(6,7)-Naphthalenetrisulfonic acid trisodium salt hydrate is an anionic chromophore often used in the fabrication of Ni, PPy-NTS and PPy-PTS electrodes to enhance the hydrogen evolution reaction.
Application
Potassium methanesulfonate can be employed as a cocatalyst in ruthenium-catalyzed C-H arylation of heteroarylbenzenes.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
304506P0963433063
assay
≥98.0% (dry substance, T)
assay
98%
assay
≥98.5%
assay
85%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
crystals
form
solid
form
powder
form
-
functional group
sulfonic acid
functional group
sulfonic acid
functional group
-
functional group
sulfinic acid
loss
<10% loss on drying
loss
-
loss
-
loss
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)