Merck
G004730
HPLC Analysis of Ephedrine Enantiomers on CHIRALPAK® AGP
application for HPLC
About This Item
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Methode(n)
HPLC: suitable
Testparameter
column: CHIRAL-AGP, 10 cm x 4 mm I.D., 5 μm particles (58170AST)
mobile phase: 1 mM octanoic acid in 10 mM (NH4)2HPO4, pH 6.9
flow rate: 0.9 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 225 nm
injection: 10 μL
sample: 1 mg/mL in methanol
Eignung
application for HPLC
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Rechtliche Hinweise
CHIRALPAK is a registered trademark of Daicel Corp.
Analyt
Beschreibung
    (±)-Ephedrine hydrochloride
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Standard
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)