Merck
855669
Sigma-Aldrich
L-Alanin-ethylester -hydrochlorid
99%
Größe auswählen
5 G
€ 49,10
25 G
€ 143,00
€ 49,10
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 49,10
25 G
€ 143,00
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH(NH2)COOC2H5 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
153.61
Beilstein:
3594395
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 49,10
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
crystals
Optische Aktivität
[α]22/D +2.5°, c = 2.5 in H2O
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
78-80 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
Cl[H].CCOC(=O)[C@H](C)N
InChI
1S/C5H11NO2.ClH/c1-3-8-5(7)4(2)6;/h4H,3,6H2,1-2H3;1H/t4-;/m0./s1
InChIKey
JCXLZWMDXJFOOI-WCCKRBBISA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Pavel L Padnya et al.
Organic & biomolecular chemistry, 13(21), 5894-5904 (2015-04-30)
New water-soluble p-tert-butylthiacalix[4]arenes containing peptide and quaternary ammonium fragments in cone and 1,3-alternate conformations were synthesized and characterized. The interaction of the macrocycles with DNA was studied by UV-spectroscopy, DLS and TEM. It was shown that the interaction of the