Wichtige Dokumente
855553
β-Carotin
95%
Synonym(e):
Provitamin A
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C40H56
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
536.87
Beilstein:
1917416
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Empfohlene Produkte
Assay
95%
mp (Schmelzpunkt)
178-179 °C (lit.)
λmax
450 nm
478 nm (2nd)
SMILES String
CC1=C(\C=C\C(C)=C\C=C\C(C)=C\C=C\C=C(C)\C=C\C=C(C)\C=C\C2=C(C)CCCC2(C)C)C(C)(C)CCC1
Anwendung
Provitamin A1. Antioxidant in biological systems.
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
R Zamora et al.
The Journal of nutrition, 121(1), 50-56 (1991-01-01)
Five groups of five weanling rats were each fed a Torula yeast-based diet either unsupplemented or supplemented with 30 mg beta-carotene/kg, 30 IU vitamin E/kg, 1 mg selenium/kg or 30 mg coenzyme Q10/kg. Elevated levels of plasma aspartate aminotransferase and