Merck
852198
Sigma-Aldrich
2′-Desoxyadenosin 5′-Monophosphat Monohydrat
98%
Größe auswählen
1 G
€ 173,00
€ 173,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 173,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H14N5O6P · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
349.24
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41106305
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 173,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
148 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
[H]O[H].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](COP(O)(O)=O)O3
InChI
1S/C10H14N5O6P.H2O/c11-9-8-10(13-3-12-9)15(4-14-8)7-1-5(16)6(21-7)2-20-22(17,18)19;/h3-7,16H,1-2H2,(H2,11,12,13)(H2,17,18,19);1H2/t5-,6+,7+;/m0./s1
InChIKey
QQMAPZSBBNPXKS-VWZUFWLJSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)