Merck
84031
Sigma-Aldrich
Ruthenium
5% Ru basis on activated charcoal
Größe auswählen
1 G
€ 65,60
€ 65,60
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 65,60
About This Item
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 65,60
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
Ruthenium 5 % auf Aktivkohle, 5% Ru basis
Form
powder
Eignung der Reaktion
core: ruthenium
reagent type: catalyst
Konzentration
5% Ru
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)