Merck
809357
Sigma-Aldrich
Lithiumhexafluorophosphat -Lösung
greener alternative
in ethylene carbonate and dimethyl carbonate, 2.0 M LiPF6 in EC/DMC=50/50(v/v), battery grade
Synonym(e):
2 M LiPF6 [EC/DMC=50/50(v/v)]
Größe auswählen
100 ML
€ 234,00
500 ML
€ 887,00
€ 234,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 ML
€ 234,00
500 ML
€ 887,00
About This Item
Lineare Formel:
LiPF6
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
26111700
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 234,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
battery grade
Qualitätsniveau
Form
liquid
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Konzentration
(2.0 M LiPF6 in EC/DMC)
Verunreinigungen
≤15 ppm H2O
≤50 ppm HF
Dichte
1.3634 g/mL
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤1 ppm
sulfate (SO42-): ≤2 ppm
Kationenspuren
Ca: ≤1 ppm
Fe: ≤1 ppm
K: ≤1 ppm
Na: ≤1 ppm
Pb: ≤1 ppm
Anwendung(en)
battery manufacturing
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
F[P-](F)(F)(F)(F)F.[Li+]
InChI
1S/F6P.Li/c1-7(2,3,4,5)6;/q-1;+1
InChIKey
AXPLOJNSKRXQPA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Batteriequalität: H2O <15 ppm, HF <50 ppm und APHA <50 ppm.
Lithiumhexafluorphosphatlösung in Ethylencarbonat und Dimethylcarbonat ist eine Klasse von Elektrolytlösungen, welche bei der Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien verwendet werden können. Lithium-Ionen-Batterien bestehen aus Anode, Kathode und Elektrolyt mit einem Lade-Entlade-Zyklus. Diese Materialien ermöglichen die Produktion umweltfreundlicherer und nachhaltigerer Batterien für die Speicherung elektrischer Energie.[1][2][3][4]
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die ein oder mehrere der „12 Prinzipien der Grünen Chemie“ erfüllen. Dieses Produkt wurde zu Zwecken der Energieeffizienz verbessert. Weitere Informationen finden Sie hier.
Anwendung
Die Lösungen von LiPF6 in Alkylcarbonaten finden Anwendung als Elektrolyte in Lithium-Ionen-Batterien[5][6], und die Verwendung von hochwertigen Elektrolyten in Batteriequalität mit sehr geringem Wasser- (<15 ppm) und Fluorwasserstoffgehalt (<50 ppm) ist kritisch für das Erzielen einer hohen elektrochemischen Leistung.
Angaben zur Herstellung
  • Nicht mit Glaswaren verwenden.
  • Die Handhabung sollte in einer inerten und feuchtigkeitsfreien Umgebung erfolgen.
Rechtliche Hinweise
Produkt von MU Ionic Solutions Corp
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Bone,Teeth, Kidney
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
77.0 °F
Flammpunkt (°C)
25 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Xu G, et al.
Journal of Material Chemistry A, 3, 4092-4092 (2015)
Lamb J, et al.
Journal of the Electrochemical Society, 162, A2131-A2131 (2015)
Towards greener and more sustainable batteries for electrical energy storage
Larcher D and Tarascon J
Nature Chemistry, 7(1), 19-19 (2015)
Electrodes with high power and high capacity for rechargeable lithium batteries
Kang K, et al.
Science, 311(5763), 977-980 (2006)
Challenges for rechargeable Li batteries
Goodenough JB and Kim Y
Chemistry of Materials, 22(3), 587-603 (2009)
Artikel
Solid-state Li batteries: Review of solid electrolytes, ion conduction, structures, and electrochemical processes.
Due to the adverse impact of the continued use of fossil fuels on the earth’s environment and climate, researchers have been asked to develop new approaches for producing power using renewable sources like wind and solar energy
Ionic liquid electrolytes explored for rechargeable batteries' advancement; future IL development discussed.