928038
Ready-to-Cast LiCoO2 Slurry for Lithium ion battery
Synonym(e):
Battery_Electrode_RTU_Slurry, Blade coatable ink slurry for Lithium ion battery, LiCoO2 ink, Lithium cobalt oxide ink
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
battery grade
Qualitätsniveau
Typ
(cathode materials)
Form
paste
Zusammensetzung
LiCoO2
>40 wt% active material
45-60 wt% solid content
Verunreinigungen
<0.5% H2O
Anwendung(en)
battery manufacturing
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
192.2 °F
Flammpunkt (°C)
89 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)