Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 172,00 |
500 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 673,00 |
Über diesen Artikel
grade
battery grade
Quality Segment
form
solution
sustainability
Sustainability features
concentration
(1.0 M LiPF6 in PC)
impurities
<15 ppm H2O, <50 ppm HF
color
APHA: <50
bp
>200 °C
density
1.31 g/mL at 25 °C
anion traces
chloride (Cl-): ≤1 ppm, sulfate (SO42-): ≤2 ppm
cation traces
Ca: ≤1 ppm, Fe: ≤1 ppm, K: ≤1 ppm, Na: ≤1 ppm, Pb: ≤1 ppm
application(s)
battery manufacturing
SMILES string
F[P-](F)(F)(F)(F)F.[Li+]
InChI
1S/F6P.Li/c1-7(2,3,4,5)6;/q-1;+1
InChI key
AXPLOJNSKRXQPA-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
The ready-to-use electrolyte solutions are available in different solvent blends and can support a wide variety of lithium ion battery applications. These solutions are high purity and battery grade thus making them also suitable as standards in LIB research. Customized formulations can be made by inter-mixing the electrolyte solutions or by mixing appropriate of additives.
Other Notes
- Do not use with glass equipment
- All work should be done very quickly under dry air to prevent electrolytes from water uptake and solvent vaporization.
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lithiumhexafluorophosphat -Lösung
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Zielorgane
Bone,Teeth
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
266.0 °F
Flammpunkt (°C)
130 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
108-32-7
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?