Merck
807885
Sigma-Aldrich
Ac-Tle-OH
Synonym(e):
(2S)-2-Acetamido-3,3-dimethylbutanoic acid, N-α-Acetyl-L-tert-leucine, N-Acyl-tert-Leucine
Größe auswählen
250 MG
€ 67,50
€ 67,50
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 67,50
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H15NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
173.21
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 67,50
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
95%
Qualitätsniveau
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
230 °C
SMILES String
O=C(O)[C@H](C(C)(C)C)NC(C)=O
InChI
1S/C8H15NO3/c1-5(10)9-6(7(11)12)8(2,3)4/h6H,1-4H3,(H,9,10)(H,11,12)/t6-/m1/s1
InChIKey
WPPXAQGLXQAVTE-ZCFIWIBFSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Yu program focuses on efficient C–H bond activation for drug synthesis, using simple starting materials.