Wichtige Dokumente
80613
(−)-trans-Pinocarveol
≥96.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonym(e):
(1S,3R,5S)-2(10)-Pinen-3-ol, (1S,3R,5S)-6,6-Dimethyl-2-methylenbicyclo[3.1.1]heptan-3-ol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥96.0% (sum of enantiomers, GC)
Form
liquid
Optische Aktivität
[α]20/D −72±3°, neat
Farbe
opaque white
Brechungsindex
n20/D 1.500
Dichte
0.979 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
CC1(C)[C@@H]2C[C@@H](O)C(=C)[C@H]1C2
InChI
1S/C10H16O/c1-6-8-4-7(5-9(6)11)10(8,2)3/h7-9,11H,1,4-5H2,2-3H3/t7-,8+,9+/m0/s1
InChIKey
LCYXQUJDODZYIJ-DJLDLDEBSA-N
Allgemeine Beschreibung
Sonstige Hinweise
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)