Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
500 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 141,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H21NO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
283.32
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1587285
Assay:
97%
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
97%
form
solid
reaction suitability
core: crown ether
mp
76-78 °C (lit.)
functional group
ether
SMILES string
Nc1ccc2OCCOCCOCCOCCOc2c1
InChI
1S/C14H21NO5/c15-12-1-2-13-14(11-12)20-10-8-18-6-4-16-3-5-17-7-9-19-13/h1-2,11H,3-10,15H2
InChI key
CQNGAZMLFIMLQN-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description ≥98.0% | description 97% | description 98% |
| assay 97% | assay ≥98.0% | assay 97% | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| reaction suitability core: crown ether | reaction suitability core: crown ether | reaction suitability - | reaction suitability core: crown ether |
| form solid | form solid | form solid | form powder |
| mp 76-78 °C (lit.) | mp - | mp 124-127 °C (lit.) | mp 78-80 °C (lit.) |
| functional group ether | functional group ether, carboxylic acid | functional group ketone | functional group ether |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?