Merck
797170
Sigma-Aldrich
Neo-decanoic acid
Synonym(e):
7,7-Dimethyloctanoic acid
Größe auswählen
1 G
€ 25,60
€ 25,60
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 25,60
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H20O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
172.26
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 25,60
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Beschreibung
Fp: >230°F
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.439
Dichte
0.9086 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
SMILES String
OC(=O)CCCCCC(C)(C)C
InChI
1S/C10H20O2/c1-10(2,3)8-6-4-5-7-9(11)12/h4-8H2,1-3H3,(H,11,12)
InChIKey
YPIFGDQKSSMYHQ-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)