Merck
675725
Sigma-Aldrich
4-Brom-1-Butin
97%
Synonym(e):
1-Brom-3-butin
Größe auswählen
5 G
€ 89,60
€ 89,60
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 89,60
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H5Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
132.99
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 89,60
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.481
Dichte
1.417 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
alkyl halide
bromo
SMILES String
BrCCC#C
InChI
1S/C4H5Br/c1-2-3-4-5/h1H,3-4H2
InChIKey
XLYOGWXIKVUXCL-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
4-Brom-1-butyn wird häufig als Reaktant verwendet. Es dient als Quelle von Alkylhalogeniden für die Einführung einer Bromfunktionalität in das Molekül.[1]
Anwendung
4-Brom-1-butyn wird eingesetzt als Reaktionsmittel in der Synthese von:
  • Makrocyclen durch Kobalt-vermittelte [2+2+2]-Co-Cyclotrimerisation.[2]
  • 2,4,5-Trisubstituierten Oxazolen durch eine Gold-katalysierte formale [3+2]-Cycloaddition.[3]
  • Intramolekulare 1,3-dipolare Cycloaddition zur Synthese von 1,3,4-Oxadiazolen.[4]
  • Laktonen, die Alkine tragen, für die reduktive Cyclisierung bei der Herstellung von Azulenderivaten.[5]
  • Substituierten α-Pyronen durch Gold-katalysierte Kupplungsreaktionen.[6]
Piktogramme
FlameSkull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
75.0 °F
Flammpunkt (°C)
23.9 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A facile synthesis of N-C linked 1, 2, 3-triazole-oligomers
V Fiandanese, et al.
Tetrahedron, 67, 5254-5260 (2011)
Synthesis of macrocycles via cobalt-mediated [2+ 2+ 2] cycloadditions.
Bonaga LVR, et al.
Journal of the American Chemical Society, 127(10), 3473-3485 (2005)
Intramolecular Diels- Alder/1, 3-dipolar cycloaddition cascade of 1, 3, 4-oxadiazoles.
Elliott GI, et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(32), 10589-10595 (2006)
Intermolecular and Selective Synthesis of 2, 4, 5-Trisubstituted Oxazoles by a Gold-Catalyzed Formal [3+ 2] Cycloaddition.
Davies PW, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 50(38), 8931-8935 (2011)
Reductive Cyclization Cascades of Lactones Using SmI2- H2O.
Parmar D, et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(8), 2418-2420 (2011)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf