Merck
796603
Sigma-Aldrich
2,5-Dibromopyrazine
95% (GC)
Größe auswählen
1 G
€ 38,20
€ 38,20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 38,20
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H2Br2N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
237.88
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 38,20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
95% (GC)
Form
solid
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
BrC1=CN=C(Br)C=N1
InChI
1S/C4H2Br2N2/c5-3-1-7-4(6)2-8-3/h1-2H
InChIKey
KIYKHEOWZLJZSB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1