Wichtige Dokumente
795844
L-Phenylalanine-13C9
98 atom % 13C, 95% (CP)
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % 13C
Assay
95% (CP)
Form
crystals
Methode(n)
bio NMR: suitable
Massenverschiebung
M+9
SMILES String
O[13C]([13C@@H](N)[13CH2][13C]1=[13CH][13CH]=[13CH][13CH]=[13CH]1)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1
InChIKey
COLNVLDHVKWLRT-ZNZHEFIISA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)