Fortfahren mit
513962
trans-Zimtsäure-β,2,3,4,5,6-d6
98 atom % D
Synonym(e):
3-Phenyl-d5-2-propensäure-3-d1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 174,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6D5CD=CHCO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.20
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Mass shift:
M+6
€ 174,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
isotopic purity
98 atom % D
Quality Segment
bp
300 °C (lit.)
mp
132-135 °C (lit.)
mass shift
M+6
SMILES string
[H]\C(=C(\[2H])c1c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c1[2H])C(O)=O
InChI
1S/C9H8O2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H,10,11)/b7-6+/i1D,2D,3D,4D,5D,6D
InChI key
WBYWAXJHAXSJNI-UMENIHJVSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)