586927
Benzylalkohol-Ring-13C6
99 atom % 13C
Synonym(e):
Benzylalkohol (phenyl-13C6)
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
99% (CP)
bp
203-205 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-16--13 °C (lit.)
Dichte
1.102 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+6
SMILES String
OC[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,7+1
InChIKey
WVDDGKGOMKODPV-ZXJNGCBISA-N
Verpackung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
204.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
96 °C - closed cup