Merck
791814
Sigma-Aldrich
KetoABNO
95%
Synonym(e):
9-Azabicyclo[3,3,1]nonan-3-one-9-oxyl
Größe auswählen
250 MG
€ 120,00
1 G
€ 284,00
€ 120,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 120,00
1 G
€ 284,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H12NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 120,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: oxidant
mp (Schmelzpunkt)
109-114 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C1C[C@@H](N2[O])CCC[C@@H]2C1
InChI
1S/C8H12NO2/c10-8-4-6-2-1-3-7(5-8)9(6)11/h6-7H,1-5H2
InChIKey
AMZBXNVXJGUYMF-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Oxidant has been demonstrated in the application of aerobic oxidation of alcholols[1] and amines[2] at room temperature and ambient pressure. This product is also a convenient bench top stable solid.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Lauber MB, and Stahl SS
ACS Catalysis, 3, 2612-2616 (2013)
Sonobe T, et al.
Chemical Science, 3, 3249-3249 (2012)
Verwandter Inhalt
he Stahl Lab focuses on the development of catalysts and catalytic reactions for selective oxidation of organic molecules, with particular emphasis on aerobic oxidation reactions.