Wichtige Dokumente
78972
(R)-1-Phenyl-2-propen-1-ol
technical, ≥95% (sum of enantiomers, GC)
Synonym(e):
(R)-α-Vinylbenzylalkohol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical
Assay
≥95% (sum of enantiomers, GC)
Optische Aktivität
[α]20/D +1.0±0.5°, c = 3.2% in chloroform
Optische Reinheit
enantiomeric ratio: ≥93:7 (GC)
Brechungsindex
n20/D 1.543
Dichte
1.021 g/mL at 20 °C (lit.)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O[C@H](C=C)c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O/c1-2-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h2-7,9-10H,1H2/t9-/m1/s1
InChIKey
MHHJQVRGRPHIMR-SECBINFHSA-N
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)