Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 59,80 € 44,85 |
10 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 241,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H5CH(CH=CH2)OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
134.18
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
€ 44,85
Listenpreis€ 59,80Sparen Sie 25%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.54 (lit.)
bp
101-102 °C/12 mmHg (lit.)
density
1.021 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl, phenyl
SMILES string
OC(C=C)c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O/c1-2-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h2-7,9-10H,1H2
InChI key
MHHJQVRGRPHIMR-UHFFFAOYSA-N
General description
α-Vinylbenzyl alcohol is an allyl alcohol derivative. Its isomerization reaction using a novel ternary catalyst system has been reported. The kinetic resolution of racemic α-vinylbenzyl alcohol by tungsten-catalyzed asymmetric epoxidation method has been repoorted. The coupling reaction of α-vinylbenzyl alcohol and aldehydes in the presence of RuCl2(PPh3)3 catalyst and In(OAc)3 as a co-catalyst in ionic liquids has been investigated. Etherification reaction of glycerol with α-vinylbenzyl alcohol in the presence of sulfonic catalyst immobilized on silica (SiO2–SO3H) has been reported.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 95% | description 98% | description 99% |
| assay 97% | assay 95% | assay 98% | assay 99% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| bp 101-102 °C/12 mmHg (lit.) | bp 140 °C/20 mmHg (lit.) | bp 162 °C/15 mmHg (lit.) | bp - |
| density 1.021 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.928 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density - |
| refractive index n20/D 1.54 (lit.) | refractive index n20/D 1.517 (lit.) | refractive index - | refractive index - |
| form liquid | form liquid | form solid | form powder |
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
201.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
94 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?