Merck
78324
Sigma-Aldrich
1-Boc-L-azetidin-2-carbonsäure
≥98.0% (TLC)
Synonym(e):
1-Boc-(S)-azetidin-2-carbonsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H15NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
201.22
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥98.0% (TLC)
Form
crystals
Optische Aktivität
[α]/D -120.0±2.0°, c = 1 in methanol
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N1CC[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C9H15NO4/c1-9(2,3)14-8(13)10-5-4-6(10)7(11)12/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,11,12)/t6-/m0/s1
InChIKey
JWJVSDZKYYXDDN-LURJTMIESA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)