Merck
681229
Sigma-Aldrich
(S)-1-Boc-Piperidin-3-Carboxylsäure
97%
Synonym(e):
(S)-Boc-Nip-OH, (S)-Boc-nipecotinsäure
Größe auswählen
500 MG
€ 89,50
€ 89,50
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
€ 89,50
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H19NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
229.27
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 89,50
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]22/D +57°, c = 1 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
165-169 °C
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@@H](C1)C(O)=O
InChI
1S/C11H19NO4/c1-11(2,3)16-10(15)12-6-4-5-8(7-12)9(13)14/h8H,4-7H2,1-3H3,(H,13,14)/t8-/m0/s1
InChIKey
NXILIHONWRXHFA-QMMMGPOBSA-N
Piktogramme
Environment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)