Wichtige Dokumente
78133
O-(6-Chlorbenzotriazol-1-yl)-N,N,N′,N′-tetramethyluronium -tetrafluoroborat
98%
Synonym(e):
1-[Bis-(dimethylamino)-methylen]-5-chlor-benzotriazolium-3-oxid -tetrafluoroborat, N,N,N′,N′-Tetramethyl-O-(6-chlor-1H-benzotriazol-1-yl)-uronium -tetrafluoroborat, TCTU
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥97.5% (HPLC)
98%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Coupling Reactions
Verunreinigungen
≤0.5% water
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
amine
chloro
SMILES String
F[B-](F)(F)F.CN(C)C(\On1nnc2ccc(Cl)cc12)=[N+](/C)C
InChI
1S/C11H15ClN5O.BF4/c1-15(2)11(16(3)4)18-17-10-7-8(12)5-6-9(10)13-14-17;2-1(3,4)5/h5-7H,1-4H3;/q+1;-1
InChIKey
GBGVQFJZGHBZMC-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Synthesis via plate-based multiple parallel centrifugation synthesizer
- Solid-phase synthesis of cyclic gramicidin analogs
- Comparison of automatic multiple peptide synthesizers
- Solid-phase peptide coupling with lack of racemization
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1 - Skin Sens. 1A
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?